Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvud med justerbar ocklusion för högpresterande precisionsslang
Beskrivning
Innehåller
Enkanals monteringsutrustning och en 15 tum (38 cm) längd av silikonpumpslang. För att stapla flera huvuden, beställ två- tre- eller fyrakanals hårdvara separat.
Använd dessa pumphuvuden med högpresterande slangar. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvuden har automatisk kvarhållning som håller slangen säkert på plats utan manuell justering. Ladda bara slangen och starta pumpen.
- Justerbar ocklusion ger möjlighet att lossa ocklusion för längre slanglivslängd eller öka ocklusion för högre tryck
- Rotor med fyra valsar förbättrar tryckprestanda och mekanisk stabilitet samtidigt som den minskar pulsering
- Förbättrad ocklusionsbäddsgeometri förlänger slangens livslängd
- Polyfenylensulfid (PPS) hölje med antingen rostfritt stål (SS) eller kallvalsat stål (CRS ) rotor välja— CRS för ekonomi eller SS för större hållbarhet och kemikaliebeständighet
- Accepterar slangar: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 1,7 till 2900 ml/min. |
| För användning med | Högpresterande precisionsrör |
| Håller | 4 |
| Inkluderar | Enkanalsmonteringshårdvara och en 15 tum. L silikonpumpslang |
| Totalt djup (engelska) | 2,75 tum |
| Totalt djup (metriskt) | 7 cm |
| Total höjd (engelska) | 4,75 tum. |
| Total höjd (metrisk) | 12.1 cm |
| Total bredd (engelska) | 5 tum |
| Typ | Pumphuvud |
| Visa mer |