Läs mer
Masterflex™ L/S™ Platinahärdad precisionsslang av silikon
Beskrivning
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonprecisionsslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels-, bioteknik-, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
Masterflex™ L/S™ pumpslangen är tillverkad med extremt nära toleranser som matchar våra L/S™ pumphuvuden, vilket säkerställer exakt, repeterbart flöde och lång slanglivslängd. Våra pumpslangar är fabrikstestade och optiskt inspekterade för att ge bästa prestanda från din peristaltiska pump.
- Färre potentiella lakbara ämnen
- Utmärkt biokompatibilitet
- Luktfri och giftfri, utan smak som överförs till transporterade vätskor
- Motståndskraftig mot svamptillväxt, väder, ozon, korona och strålning
- Slätare yta än peroxidhärdad silikon för minskad proteinbindning
- Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssättning, luktfri, giftfri
- Genomskinligt
Beställningsinfo
Säljes på 7,6 m (25 fot) längder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 31/100 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,7 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar |
| Visa mer |