Läs mer
Masterflex™ L/S™ Platinahärdad precisionsslang av silikon
Produktkod. 11845181
Change view
Slangstorlek:
13
14
16
18
25
Förpackningsstorlek:
7.6m
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11845181 13 Varje
11815171 14 Varje
11835171 18 7.6m
10294882 16 7.6m
13214503 25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11845181 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641013
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonprecisionsslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels-, bioteknik-, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
Masterflex™ L/S™ pumpslangen är tillverkad med extremt nära toleranser som matchar våra L/S™ pumphuvuden, vilket säkerställer exakt, repeterbart flöde och lång slanglivslängd. Våra pumpslangar är fabrikstestade och optiskt inspekterade för att ge bästa prestanda från din peristaltiska pump.
  • Färre potentiella lakbara ämnen
  • Utmärkt biokompatibilitet
  • Luktfri och giftfri, utan smak som överförs till transporterade vätskor
  • Motståndskraftig mot svamptillväxt, väder, ozon, korona och strålning
  • Slätare yta än peroxidhärdad silikon för minskad proteinbindning
  • Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssättning, luktfri, giftfri
  • Genomskinligt
Beställningsinfo
Säljes på 7,6 m (25 fot) längder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,51 tum
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangstorlek 13
Flödeshastighet 0,06 till 36 ml/min
Slang Barb 0,06 tum.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, gammastrålning
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Höjd (engelska) 29 fot Vatten
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar