Läs mer
Masterflex™ L/S™ Platinahärdad precisionsslang av silikon
Beskrivning
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ L/S™ Platinahärdad silikonprecisionsslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels-, bioteknik-, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
Masterflex™ L/S™ pumpslangen är tillverkad med extremt nära toleranser som matchar våra L/S™ pumphuvuden, vilket säkerställer exakt, repeterbart flöde och lång slanglivslängd. Våra pumpslangar är fabrikstestade och optiskt inspekterade för att ge bästa prestanda från din peristaltiska pump.
- Färre potentiella lakbara ämnen
- Utmärkt biokompatibilitet
- Luktfri och giftfri, utan smak som överförs till transporterade vätskor
- Motståndskraftig mot svamptillväxt, väder, ozon, korona och strålning
- Slätare yta än peroxidhärdad silikon för minskad proteinbindning
- Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssättning, luktfri, giftfri
- Genomskinligt
Beställningsinfo
Säljes på 7,6 m (25 fot) längder
Uppfyllande
USP-klass V extraherbara material; Överstiger USP-klass VI implantat; Europeiska farmakopén (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 och 211; Överstiger 3A Sanitära cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-kompatibel
Garanti
Ingen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass V extraherbara material; Överstiger USP-klass VI implantat; Europeiska farmakopén (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 och 211; Överstiger 3 A Sanitära cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-kompatibel |
| Beskrivning | Masterflex™ platinahärdade silikonslangar, L/S™ 25, 25 fot. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| För användning med | Masterflex L/S Pumphuvuden för precisionsslangar (tunnvägg). |
| För användning med (applikation) | Utmärkt biokompatibilitet, inga lakbara tillsatser, fri från ftalater och latex, giftfri, svampbeständig, inga lukter eller smakämnen, brett temperaturområde, resistent mot väder, ozon, corona och strålning |
| Visa mer |