Läs mer
Masterflex™ L/S™ Analog modulär frekvensomriktare med variabel hastighet
Produktkod. 15548431 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1,2 till 3400 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15548431 1,2 till 3400 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15548431 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0755905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22635.00 SEK
    17341.71 SEK / Paket med 1
    Save 5293.29 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Mångsidig drivning med variabel hastighet med ett brett flödesområde och enkla kontroller
  • Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min med L/S —slangflödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
  • Enkel drift med hastighetsreglering med en enda vridning
  • Separat motor och styrenhet är anslutna via en 6 fot (1,9 m) kabel— placera komponenter där det är lämpligt eller där utrymmet tillåter
  • Envarvs hastighetskontroll och på/av-brytare med grön strömindikator— bibehåll hastighetsinställningen medan du slår på/stänger av pumpen
  • Den 1/10-hk reversibla motorn har mjukstart och tillbaka EMF för± 2% hastighetskontroll
  • Målat stålhölje är IP33-klassat för skydd mot vertikalt fallande vatten
  • 230 VAC-modeller är CE-märkta i enlighet med EU-standarder
Specifikationer
Flödeshastighet 1,2 till 3400 ml/min.
Frekvens 50 Hz
IP-betyg IP33
Modell Masterflex L/S Modulär drivenhet med variabel hastighet
Motortyp Reversibel
Total höjd (metrisk) Styrenhet: 87mm; Motor: 115mm
Total längd (metrisk) 204 mm (kontroll), 198 mm (motor)
Total bredd (metrisk) Styrenhet: 164mm; Motor: 97mm
Hastighetskontroll ±2 %
Typ Modulär drift med variabel hastighet
Hastighet 6 till 600 rpm