Läs mer
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11705148
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11705148
Brand: Masterflex™ 0640415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Väl lämpad för vakuum-/tryckapplikationer
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Norprene (A 60 G)
Diameter (engelska) Yttre 0,59 tum
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Total längd (engelska) 49.8 ft.
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) För applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Opak svart
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar