Läs mer
Masterflex™ Nylon Hane Luer Fitting
Produktkod. 11730319
För användning med:
Han Luer Lock till 1/16 tum. ID
Han-Luer med låsring x 1/16 tum Slangstång
Han-luer till 1/4 till 28 tums gänga
Hane luer x 1/4 tum slangnippel
Luer hane med låsring x 1/4 tums slanghulling
Luer hane med låsring x 1/8 tum slang hulling
Luer hane med låsring x 3/16 tums slanghulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11730319
Brand: Masterflex™ 4550500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
  • Meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Material Nylon
För användning med Han-Luer med låsring x 1/16 tum Slangstång
Förpackningsmängd 25 Pack
Inkluderar Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Produkttyp Luer Fitting
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.