Läs mer
Masterflex™ Nylon Hane Luer Fitting
För användning med:
Han Luer Lock till 1/16 tum. ID
Han-Luer med låsring x 1/16 tum Slangstång
Han-luer till 1/4 till 28 tums gänga
Hane luer x 1/4 tum slangnippel
Luer hane med låsring x 1/4 tums slanghulling
Luer hane med låsring x 1/8 tum slang hulling
Luer hane med låsring x 3/16 tums slanghulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
- Möt snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
- Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ
- Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
- I enlighet med ISO 594-1 standarder
- God kemikaliebeständighet
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Material | Nylon |
| För användning med | Han Luer Lock till 1/16 tum. ID |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Inkluderar | Slanghulling med bred borrning för förbättrat vätskeflöde |
| Produkttyp | Luer passning |