Läs mer
Masterflex™ Nylon Hane Luer Fitting
Produktkod. 11776048 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
För användning med:
Han-luer till 1/4 till 28 tums gänga
Hane LL till 1/16 tum ID
Hane Luer med låsring x 1/4 tum Hose Barb
Hane Luer med låsring x 1/8 tum Hose Barb
Hane Luer med låsring x 3/16 tum Hose Barb
Hane luer x 1/4 tum Hose Barb
Hanlig luer med låsring x 1/16 tum Hose Barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11776048 Hane Luer med låsring x 1/8 tum Hose Barb Paket med 25
11799609 Han-luer till 1/4 till 28 tums gänga Paket med 25
11730319 Hanlig luer med låsring x 1/16 tum Hose Barb Paket med 25
11720089 Hane Luer med låsring x 1/4 tum Hose Barb -
11868621 Hane Luer med låsring x 3/16 tum Hose Barb Paket med 25
12685740 Hane luer x 1/4 tum Hose Barb Paket med 25
11755818 Hane LL till 1/16 tum ID Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11776048 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4550504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.42 SEK
    174.04 SEK / Paket med 25
    Save 301.38 SEK
    63% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
  • Möt snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
  • Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ
  • Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
  • I enlighet med ISO 594-1 standarder
  • God kemikaliebeständighet
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Material Nylon
För användning med Hane Luer med låsring x 1/8 tum Hose Barb
Förpackningsmängd 25 st
Inkluderar Slanghulling med bred borrning för förbättrat vätskeflöde
Produkttyp Luer passning