Description
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
- Möt snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
- Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ
- Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
- I enlighet med ISO 594-1 standarder
- God kemikaliebeständighet
- Max temperatur 455 °F (235 °C)
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Material | Nylon |
| För användning med | Hane Luer med låsring x 3/16 tum Hose Barb |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Inkluderar | Slanghulling med bred borrning för förbättrat vätskeflöde |
| Produkttyp | Luer passning |