Läs mer
Masterflex™ Nylon Hane Luer Fitting
Produktkod. 12685740
För användning med:
Han Luer Lock till 1/16 tum. ID
Han-Luer med låsring x 1/16 tum Slangstång
Han-luer till 1/4 till 28 tums gänga
Luer hane med låsring x 1/4 tums slanghulling
Luer hane med låsring x 1/8 tum slang hulling
Luer hane med låsring x 3/16 tums slanghulling
Male luer x 1/4 in. hose barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 12685740
Brand: Masterflex™ 4550550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
  • Meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Material Nylon
För användning med Male luer x 1/4 in. hose barb
Förpackningsmängd 25 Pack
Inkluderar Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Produkttyp Luer Fitting