Läs mer
Colestilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colestilan |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2.C3H5ClO/c1-4-5-2-3-6-4;4-1-3-2-5-3/h2-3H,1H3,(H,5,6);3H,1-2H2 |
| Formel vikt | 174.056 |