Läs mer
Colistin sodium methanesulfonate, Thermo Scientific™
1836.11 SEK - 7745.04 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 8068-28-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C58H105N16Na5O28S5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1749.811 |
| MDL-nummer | MFCD00130824 |
| InChI-nyckel | IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I |
| Synonym | Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate |
| PubChem CID | 131668505 |
| IUPAC-namn | pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
| LEDER | CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15418159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.03 |
1g |
1836.11 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15428159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.06 |
5g |
7745.04 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilityFreely soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Kemiska identifierare
| 8068-28-8 | |
| 1749.811 | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| 131668505 | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
Specifikationer
| Colistin sodium methanesulfonate | |
| White to Yellow | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, | |
| 131668505 |
| 8068-28-8 | |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| 14,2479 | |
| Freely soluble in water | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
| 1749.811 | |
| 1759.89 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 232-516-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GH1650000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold