Läs mer
Colistin sulfate 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colistin sulfate |
| CAS | 1264-72-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Colistin sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Compound A: C53 H100 N16 O13 . (H2SO4) Compound B: C52 H98 N16 O13 . (H2SO4) |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Polymyxin E. Sulfate, Belcomycine, Colomycin; |
| InChI formel | InChI=1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1 |
| LEDER | OS(O)(=O)=O.[H][C@]([C@H](O)C)(C(N[C@H](C(N[C@H]1CCNC([C@@](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](NC([C@@H](NC1=O)CCN)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCN)=O)CCN)=O)([C@H](O)C)[H])=O)=O)CCN)=O)NC([C@@H](NC(CCCCC(CC)C)=O)CCN)=O |
| Visa mer |