Läs mer
Colistin sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colistin sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1264-72-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C52H98N16O13.2.5H2O4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Polymyxin E sulfate |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (35.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |