Allmän beskrivning
• Colistin Sulfate salt är ett stabilt, katjoniskt, vattenlösligt, vitt pulver som består av över 30 komponenter
• Ursprungligen isolerad från B. polymyxa, hämmar den tillväxten av gramnegativa (t.ex. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens och S. enterica) och grampositiva bakterier (t.ex. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici och S. aureus) genom att permeabilisera bakteriecellsmembranet
Ansökningar
• Colistin Sulfate har potent anti-endotoxinaktivitet som återges genom dess förmåga att binda lippopolysackarider som utgör bakteriella endotoxiner
• Denna förening används ofta vid behandling av multi-läkemedelsresistenta gramnegativa infektioner
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colistin sulfate salt |
| Typ | Colistin Sulfate salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether |
| Procent renhet | ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC) |
Säkerhet och hantering
- Colistin sulfate salt
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.