Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kolistinsulfatsalt
Produktkod. p-7077547 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15575146
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455392500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Colistin Sulfate salt (2:5), CAS # 1264-72-8, (synonym: Polymyxin E Complex), är en komplex blandning av antibiotika, där Colistin A och B är de primära komponenterna. Det har antibakteriell aktivitet mot grampositiva och gramnegativa bakterier och kan även användas som en neuromuskulär blockerare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Colistin Sulfate salt är ett stabilt, katjoniskt, vattenlösligt, vitt pulver som består av över 30 komponenter
• Ursprungligen isolerad från B. polymyxa, hämmar den tillväxten av gramnegativa (t.ex. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens och S. enterica) och grampositiva bakterier (t.ex. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici och S. aureus) genom att permeabilisera bakteriecellsmembranet
Ansökningar
• Colistin Sulfate har potent anti-endotoxinaktivitet som återges genom dess förmåga att binda lippopolysackarider som utgör bakteriella endotoxiner
• Denna förening används ofta vid behandling av multi-läkemedelsresistenta gramnegativa infektioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1264-72-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Colistin sulfate salt
Typ Colistin Sulfate salt
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether
Procent renhet ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Colistin sulfate salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.