Läs mer
Colistin, sulfatsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480712 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480712 1 g 1g
11470712 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480712 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219415791
Kemiska identifierare
CAS 1264-72-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Colistin, sulfate salt
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Colistin Sulfate Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Colistin Sulfate Salt