Läs mer
Gibco™ Collagen I, bovine
Catalog No. 10677174 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 ml
Packungsgröße:
10ml
Catalog No. Kvantitet Packungsgröße
10677174 10 ml 10ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10677174 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1064401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Collagen I Bovine Protein
Collagen I, Bovine is a naturally occurring extra cellular matrix found in tendons and other connective tissues. It plays a key role in cell growth, differentiation, attachment, and migration. This solution is supplied at 5 mg⁄ml in a 10 ml vial providing the flexibility to dilute to lower concentrations. The detailed gelling procedure included in the package insert allows the user to form a firm, clear gel for 3D applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 5 mg/mL
För användning med (applikation) Cell Culture
Kvantitet 10 ml
Produkttyp Collagen
Art Bovine
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C) and protect from light.
Endotoxinnivå ≤10 EU/mL, ≤ 10 EU/ml
Frakt skick Wet Ice
Proteinform Native
Form Liquid
Protein subtyp Collagen
Forskningskategori Extracellular Matrix & Cell Adhesion
Produktlinje Gibco
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.