Description
Collagen I, Rat Tail är cellodlingsarbetshästen för grundläggande beläggning och gelpreparat för odling av fästceller. Gibco™ Collagen I, Rat Tail finns nu i förbelagda vävnadsodlingsplattor för att spara tid vid bänken. Designade för att möta ett antal olika applikationer, våra högkvalitativa, konsekventa Collagen I-belagda plattor finns i 3 format– 96 brunnar, 24 brunnar och 6 brunnar plattor .
Färdig att använda, förvaring i rumstemperatur
Kvalitetstestad för att säkerställa konsekvens
Finns i 3 olika plåtformat och i anpassade format för ett brett spektrum av
applikationer Lätt att använda, lätt att förvara
Kollagen I, belagda plattor och lock är förpackade 5 per vakuumförseglad foliepåse med ett torkmedel som kan förvaras i rumstemperatur under en maximal hållbarhet på 2 år. Kollagen I, råttsvans används för att belägga vävnadskulturbehandlade plattor. Detta är samma kollagenmaterial som vi säljer i flytande form. Plattorna är klara att använda utan ytterligare förberedelser krävs, helt enkelt så dina celler.
Kvalitetstestad för att säkerställa konsekvens
För maximal effektivitet och konsistens, Gibco™ Collagen I Coated Plates är designade för att möta dessa förväntningar. Vi börjar med högkvalitativt råttsvanskollagen, samma material tillgängligt i flytande form och följer en noggrant kontrollerad, aseptisk tillverkningsprocess som ger en mycket konsekvent beläggning på ytan av vävnadskulturbehandlade plattor. Vi testar varje parti för att säkerställa att vi uppfyller dessa standarder.
Finns i olika format för ett brett spektrum av applikationer
Extracellulär matris (ECM )-proteiner spelar en viktig roll i regleringen av grundläggande cellulära processer och används i stor utsträckning som en beläggning eller matris för vävnadsodlingssystem för att möjliggöra utvecklingen av modeller som nära efterliknar in vivo- förhållanden. Gibco™ Kollagen I-belagda plattor kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive odling av färska eller frysta hepatocyter (råtta och människa), såväl som för neuronala, epiteliala och muskelprimära celler. De är också idealiska för att odla humana hornhinneepitelceller (HCEC) i definierade medier.
applikationer Lätt att använda, lätt att förvara
Kollagen I, belagda plattor och lock är förpackade 5 per vakuumförseglad foliepåse med ett torkmedel som kan förvaras i rumstemperatur under en maximal hållbarhet på 2 år. Kollagen I, råttsvans används för att belägga vävnadskulturbehandlade plattor. Detta är samma kollagenmaterial som vi säljer i flytande form. Plattorna är klara att använda utan ytterligare förberedelser krävs, helt enkelt så dina celler.
Kvalitetstestad för att säkerställa konsekvens
För maximal effektivitet och konsistens, Gibco™ Collagen I Coated Plates är designade för att möta dessa förväntningar. Vi börjar med högkvalitativt råttsvanskollagen, samma material tillgängligt i flytande form och följer en noggrant kontrollerad, aseptisk tillverkningsprocess som ger en mycket konsekvent beläggning på ytan av vävnadskulturbehandlade plattor. Vi testar varje parti för att säkerställa att vi uppfyller dessa standarder.
Finns i olika format för ett brett spektrum av applikationer
Extracellulär matris (ECM )-proteiner spelar en viktig roll i regleringen av grundläggande cellulära processer och används i stor utsträckning som en beläggning eller matris för vävnadsodlingssystem för att möjliggöra utvecklingen av modeller som nära efterliknar in vivo- förhållanden. Gibco™ Kollagen I-belagda plattor kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive odling av färska eller frysta hepatocyter (råtta och människa), såväl som för neuronala, epiteliala och muskelprimära celler. De är också idealiska för att odla humana hornhinneepitelceller (HCEC) i definierade medier.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 5 tallrikar är förseglade i en foliepåse med ett torkmedel för optimal hållbarhet. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Förpackning | 5/Pk. |
| Produktlinje | Gibco |
| Produkttyp | Kultur tallrik |
| Antal Wells | 6 |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Renhet eller kvalitetsklass | Cellkulturkvalitet |
| Kvantitet | 5 tallrikar |
| Frakt skick | Rumstemperatur |