Beskrivning
Native rat collagen I
Source:Rat
Amino Acid Sequence:UniProt P02466, P02454
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | LYOPH |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Formulering | Lyophilised from aqueous 0.1 M acetic acid |
| Kvantitet | 0,01 g |
| Förvaringskrav | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Rekonstitution | Reconstitute in ice cold 0.5 M acetic acid, pH 2.5. Solubility - 10 mg/mL. |
| Buffert | Lyophilised from aqueous 0.1 M acetic acid |
| Produktlinje | Novus |
| Renhet eller kvalitetsklass | >90%, by SDS-PAGE |