Läs mer
R&D Systems™ Collagen I Native Protein
Produktkod. 18729423 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0,5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18729423 0,5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 18729423 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP197266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5994.52 SEK
    5285.70 SEK / 0.5mg
    Save 708.82 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Native COL1A1. Source: Human Placenta (Accession #: P02452) The Collagen I alpha 1 Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P02452, P02452, P02452, P02452
Koncentration 1.0 mg/mL
För användning med (applikation) ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Formulering 0.5 M Acetic Acid
Gen-ID (Entrez) 1277
Namn Collagen I alpha 1 protein
Kvantitet 0,5 mg
Källa Human serum
Förvaringskrav Store at 4 C. Do not freeze.
Gensymbol COL1A1
Korsreaktivitet Human
Forskningskategori Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cells
Produktlinje Novus
Renhet eller kvalitetsklass Multi-step
Protein Collagen I alpha 1