Läs mer
R&D Systems™ Collagen I Native Protein
Produktkod. 18667346 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0,5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18667346 0,5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 18667346 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP262423
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mg/mL
För användning med (applikation) ELISA
Formulering 0.5 M acetic acid
Gen-ID (Entrez) 1277
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 300 kDa
Kvantitet 0,5 mg
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias Alpha-1 type I collagen, alpha1(I) procollagen, CAFYD, COL1A1, Collagen 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen alpha-1(I) chain preproprotein, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, collagen, type I, alpha 1, EDSARTH1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, type I proalpha 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain
Gensymbol COL1A1
Forskningskategori Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cells
Produktlinje Novus
Renhet eller kvalitetsklass >90%, by SDS-PAGE
Protein Collagen I