Läs mer
Novus Biologicals™ Collagen III alpha 1/COL3A1 Native Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
:
0.5mg; Unlabeled
Beskrivning
Native COL3A1. Source: Bovine Placenta (Accession #: P04258) The Collagen III alpha 1/COL3A1 Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P04258 |
| För användning med (applikation) | ELISA, Immunohistochemistry, SDS-PAGE, Western Blot |
| Formulering | 0.5 M Acetic Acid |
| Gen-ID (Entrez) | 1281 |
| Namn | Collagen III alpha 1/COL3A1 protein |
| Källa | Bovine Serum |
| Förvaringskrav | 4°C. Do not freeze. |
| Korsreaktivitet | Bovine |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix |
| Renhet eller kvalitetsklass | Chromatography |