Läs mer
Collagen proline hydroxylase inhibitor, MedChemExpress
Produktkod. 16458937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16458937 5 mg
1 options
Produktkod. 16458937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15183
MedChemExpress Collagen proline hydroxylase inhibitor is a collagen proline hydroxylase inhibitor; useful for antifibroproliferative agents.
Collagen proline hydroxylase inhibitor is a collagen proline hydroxylase inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Collagen proline hydroxylase inhibitor
CAS 223666-07-7
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18N4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 13.15 mg/mL (37.11 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1C([N+]([O-])=O)=CNC2=C1C=CC3=C2N=CC(C(N(CC)CCC)=O)=C3
Molekylvikt (g/mol) 354.36
Formel vikt 354.36
Procent renhet 95.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death