Läs mer
STEMCELL Technologies Collagenase B, ACF
Kvantitet:
100 mg
1 g
Beskrivning
- Collagenase B, Animal Component-Free (ACF) is obtained from cultures free of animal-derived materials
- Collagenase is a protease consisting of a single polypeptide chain approximately 1,000 amino acid residues in length
- Collagenase is capable of digesting native collagen fibrils commonly found in connective tissues and therefore is frequently used for tissue dissociation
- Collagenase preparations contain the activity of several proteases, including collagenase, caseinase, clostripain, and trypsin (Kessler & Yaron)
- Collagenase B, ACF contains higher collagenase and caseinase levels than Collagenase A and is intended for use in applications where it is necessary to prevent the introduction of potential animal-derived pathogens
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Digestion of Native Collagen Fibrils |
| Kvantitet | 100 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.