missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nordmark Biochemicals Collagenase NB 4, Standard Grade

Produktkod. 11427503
Encompass
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427503 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11427503 Leverantör Nordmark Biochemicals Leverantörsnummer 1745402

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Crude collagenases that are deal for establishing isolation procedures. Nordmark Biochemicals Collagenase NB 4, Standard Grade contains collagenolytic and additional enzymatic activities. The balanced ratio of these proteolytic activities ensures gentle and efficient tissue dissociation.

Collagenases from Clostridium histolyticum are proteolytic enzymes that cleave peptide bonds in the triple helical collagen molecule of human or animal tissue in situ. Nordmark Collagenase NB products are particularly suitable for cell isolation from various tissues and passaging of stem cells.

Provided as lyophilized powders
  • High cell yields and viability
  • Reliable lot-to-lot consistency
  • TSE safe manufacturing
  • Low endotoxin
  • Specifikationer

    Färg Light brown
    Kvalitet NB 4, Standard Grade
    För användning med (applikation) Isolation of various cell types by tissue dissociation
    Förpackning Bag
    Löslighet Soluble in common buffers, including water at 300g/L; Dissolves at a concentration of up to 150mg/mL
    CAS 9001-12-1
    Innehåll och lagring Store at 2°-8°C for one year
    Protein Adipose tissue, cartilage, skin, placenta, umbilical cord tissue, lung and for cell culture of embryonic stem cells
    Källa Clostridium histolyticum
    Kvantitet 500 mg
    Produkttyp Collagenase (proteolytic enzyme)
    Inhibitorer Inhibitors include cysteine or chelating agents (e.g. EDTA)
    Form Lyophilized Powder
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Collagenase NB 4 Standard Grade from Clostridium histolyticum
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
    • Preobcutljivost koze Kategorija 1
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H315-Irriterar huden.
    • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
    • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
    • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
    • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
    Skyddsangivelse
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
    • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
    • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
    Produkttitel
    Välj ett problem

    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.