missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Serva Electrophoresis™ Collagenase NB 4 Standard Grade from Clostridium histolyticum
Specifikationer
Specifikationer
| Värd art | Clostridium histolyticum |
| Färg | Light brown |
| Kvalitet | Standard Grade |
| För användning med (applikation) | 1 Unit catalyzes the hydrolysis of 1 μmol 4-phenyl-azobenzyloxycarbonylL-prolyl-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-D-arginine per minute at 25°C, pH 7.1 |
| Källa | Collagenase NB 4 Standard Grade |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | Collagenase NB 4 Standard Grade from Clostridium histolyticum |
| Molekylvikt (g/mol) | 70 to 120kDa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Collagenase NB 4 Standard Grade from Clostridium histolyticum
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?