missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Serva Electrophoresis™ Collagenase NB 8 Broad Range from Clostridium histolyticum
Specifikationer
Specifikationer
| Värd art | Clostridium histolyticum |
| Färg | Light brown |
| För användning med (applikation) | 1 Unit catalyzes the hydrolysis of 1 μmol 4-phenyl-azobenzyloxycarbonylL-prolyl-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-D-arginine per minute at 25°C, pH 7.1 |
| Källa | Collagenase NB 8 Broad Range |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | Collagenase NB 8 Broad Range from Clostridium histolyticum |
| Molekylvikt (g/mol) | 70 to 120kDa |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?