Läs mer
SymLine Samlare, V2.0, 3/4-vägs
Produktkod. 17148698
Change view
För användning med (utrustning):
SymLine System
Produktkod. För användning med (utrustning)
17148698 SymLine System
1 options
Produktkod. 17148698 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 306509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 SEK
    2586.58 SEK / Paket med 1
    Save 228.42 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta spolningsgrenrör låter dig installera upp till fyra SafetyCaps på din spolningsflaska.
  • Säker och enkel hantering - Kapillärer är tillförlitligt fixerade på plats
  • Lösningsmedelsfilter har tillräckligt med utrymme tack vare den breda GL45-öppningen
  • Oanvända anslutningar kan enkelt stängas med det medföljande blanka locket
Systemet för lösningsmedelssäkerhet förblir permanent stängt, säkerhetskedjan förblir intakt under sköljningsprocessen.
Specifikationer
För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
Beskrivning Samlare, V2.0, universell 3/4-vägs inkl. blindlock för HPLC-anslutning, 1 x GL45 (f) till 4 x GL45 (m), PE-HD elektrostatiskt ledande
För användning med (utrustning) SymLine System
Typ Ersättningsskruvlock
Lösningsmedelskanaler 4
Material HDPE-EC
Inkluderar Universal 3/4-vägs inkl. blindlock för HPLC-anslutning, 1 x GL45 (f) till 4 x GL45 (m)
Trådstorlek GL45