Läs mer
SCAT Samlare för HPLC
Produktkod. 10475323 Handla allt SCAT Europe Produkter
Produkttyp:
2-i-1 samlare
3-i-1 samlare
8-i-1 samlare
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Diameter (metrisk) Inre:
5,0 till 11,5 mm
Produktkod. 10475323
Brand: SCAT 160134
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla flera rör i en enda kontakt - inga problem med rätt uppsamlare! Rörkopplingen är den mest flexibla kopplingen av SCAT system.
För en pålitlig och ren anslutning av slangar och kapillärer för uppsamling av vätskor. SCAT kollektorer finns i versioner med upp till 8 anslutningsmöjligheter. Anslutningarna är antingen på sidan eller vertikalt, så att rören lätt kan anslutas. Rör med olika diametrar från 2,3 till 11,5 mm kan anslutas. Kontakterna är gjorda av kemikaliebeständigt PTFE, PFA eller PP material.
Specifikationer
Färgkod Vit/röd
Autoklaveringsbar Autoklaverbar
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
För användning med Kapillär Storlek OD: 2,3/3,2 mm
Slangstorlek OD: 2,3/3,2 mm
Inkluderar Beslag för 3 x 3,2 mm OD
Färg Vit/röd
Produkttyp 2-i-1 samlare