Läs mer
SCAT Samlare för HPLC
Produktkod. 10588140 Handla allt SCAT Europe Produkter
Produkttyp:
2-i-1 samlare
3-i-1 samlare
8-i-1 samlare
Diameter (metrisk) Inre:
5,0 till 11,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
Produktkod. 10588140
Brand: SCAT 160139
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla flera rör i en enda kontakt - inga problem med rätt uppsamlare! Rörkopplingen är den mest flexibla kopplingen av SCAT system.
För en pålitlig och ren anslutning av slangar och kapillärer för uppsamling av vätskor. SCAT kollektorer finns i versioner med upp till 8 anslutningsmöjligheter. Anslutningarna är antingen på sidan eller vertikalt, så att rören lätt kan anslutas. Rör med olika diametrar från 2,3 till 11,5 mm kan anslutas. Kontakterna är gjorda av kemikaliebeständigt PTFE, PFA eller PP material.
Beställningsinfo
dimForUseWith
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Inre 5,0 till 11,5 mm
Material PTFE
För användning med Rörkoppling
Form Sideways
Inkluderar Beslag för 2 x 5,0 - 11,5 mm ID
Färg Vit
Produkttyp 2-i-1 samlare