Läs mer
SCAT Samlare för HPLC
Handla allt SCAT Europe Produkter
Produkttyp:
2-i-1 samlare
3-i-1 samlare
8-i-1 samlare
Förpackningsstorlek:
Varje
Diameter (metrisk) Inre:
5,0 till 11,5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
Beskrivning
För en pålitlig och ren anslutning av slangar och kapillärer för uppsamling av vätskor. SCAT kollektorer finns i versioner med upp till 8 anslutningsmöjligheter. Anslutningarna är antingen på sidan eller vertikalt, så att rören lätt kan anslutas. Rör med olika diametrar från 2,3 till 11,5 mm kan anslutas. Kontakterna är gjorda av kemikaliebeständigt PTFE, PFA eller PP material.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar |
| Material | PTFE |
| För användning med | Hitachi-Chromaster HPLC-system |
| Inkluderar | Beslag för kapillärer på 2,3/3,2 mm |
| Färg | Vit |
| Produkttyp | 3-i-1 samlare |