Läs mer
SCAT Samlare för HPLC
Handla allt SCAT Europe Produkter
Produkttyp:
2-i-1 samlare
3-i-1 samlare
8-i-1 samlare
Diameter (metrisk) Inre:
5,0 till 11,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
Beskrivning
För en pålitlig och ren anslutning av slangar och kapillärer för uppsamling av vätskor. SCAT kollektorer finns i versioner med upp till 8 anslutningsmöjligheter. Anslutningarna är antingen på sidan eller vertikalt, så att rören lätt kan anslutas. Rör med olika diametrar från 2,3 till 11,5 mm kan anslutas. Kontakterna är gjorda av kemikaliebeständigt PTFE, PFA eller PP material.
Beställningsinfo
dimForUseWith
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 5,0 till 11,5 mm |
| Material | PTFE |
| För användning med | Rörkoppling |
| Form | Vertical |
| Inkluderar | Beslag för 3 x 5,0 - 11,5 mm ID |
| Färg | Vit |
| Produkttyp | 3-i-1 samlare |