Beskrivning
De Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för en skräddarsydd konstruktion av nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöde på Illumina system. Satsen stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom. Moduler finns i två storlekar: för 24 eller 96 prover.
De Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för en skräddarsydd konstruktion av nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöde på Illumina system. Satsen stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom.
De Collibri DNA Library Preparation Kit Moduler stöder:
- Behovet av enzymatisk manipulation av DNA till en pool av cDNA-fragment
- Behovet av att rensa och storlek välja bibliotek för att bli av med skräpsekvenser och rena ett prov
- Tillägget av indexerade adaptrar för att aktivera den förberedda bibliotekssekvenseringen Illumina instrument
Den enzymatiska modulen i kitet genererar ett konsekvent högt utbyte av ett bibliotek, vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering, sekvensering och flera körningar Illumina instrument.
Enzymatic Shearing (ES) moduler
- De Collibri ES DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för snabb och bekväm biblioteksberedning från ett brett utbud av ingångar (1 500 ng), –med början från intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde.
- De Collibri PCR-fria ES DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för snabb och bekväm biblioteksberedning från ingångar så låga som 100 ng intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka två timmar för det PCR-fria arbetsflödet.
Physical Shearing (PS) moduler
- De Collibri PS DNA Library Preparation Kit-moduler erbjuder biblioteksberedning av ett brett utbud av ingångar (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
- De Collibri PCR-fria PS DNA Library Preparation Kit-moduler erbjuder biblioteksberedning från indata så låga som 500 ng av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
Om det behövs, Collibri Library Amplification Master Mix med primers kan köpas separat. Eller välj Collibri ES eller PS DNA Library Preparation Kit Moduler där dessa ingår i kitet.
Collibri DNA Library Cleanup Kit innehåller exceptionella pärlor optimerade för arbete med DNA-prover. Därför fungerar DNA Library Preparation Kit bäst med dessa rengöringsmoduler och rekommenderas inte att ersättas med en vanlig pärla.
Collibri DNA-indexerade adaptrar innehåller den högsta kvaliteten Combinatorial Dual (CD) eller Unique Dual (UD). För högre genomströmning använd UD och CD tillsammans för att stödja upp till 192 förberedelser per körning. För att undvika överlappning av sekvenser, slå inte ihop olika storlekar av moduler som innehåller samma typ av indexerade adaptrar (endast CD- eller UD-skivor).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | Rengöring |
| Formatera | Sats |
| Sekvenseringstyp | Genom- och DNA-sekvensering |
| För användning med (applikation) | DNA-sekvensering; Helgenomsekvensering, amplikonsekvensering |
| Antal prover | 96 Förberedelser |
| Produktlinje | Collibri |
| Produkttyp | Rengöringssats för DNA-bibliotek |
| Kvantitet | 96 förberedelser |