Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Moduler
Produktkod. 30054614 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal prover:
24 Förberedelser
96 Förberedelser
Produkttyp:
ES DNA Library Prep
PCR-fritt ES DNA Library Prep
PCR-fritt PS DNA Library Prep
PS DNA Library Prep
Rengöringssats för DNA-bibliotek
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal prover Produkttyp
30054614 24 Förberedelser Rengöringssats för DNA-bibliotek
17885177 24 Förberedelser PCR-fritt ES DNA Library Prep
17855017 96 Förberedelser PCR-fritt ES DNA Library Prep
17826467 24 Förberedelser ES DNA Library Prep
17816467 96 Förberedelser ES DNA Library Prep
17875217 24 Förberedelser PCR-fritt PS DNA Library Prep
17836467 96 Förberedelser PCR-fritt PS DNA Library Prep
17866467 24 Förberedelser PS DNA Library Prep
17875017 96 Förberedelser PS DNA Library Prep
17875117 96 Förberedelser Rengöringssats för DNA-bibliotek
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30054614 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A43190024
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för en skräddarsydd konstruktion av nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöde på Illumina system.
De Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för en skräddarsydd konstruktion av nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöde på Illumina system. Satsen stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom. Moduler finns i två storlekar: för 24 eller 96 prover.
De Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för en skräddarsydd konstruktion av nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöde på Illumina system. Satsen stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom.
De Collibri DNA Library Preparation Kit Moduler stöder:
  • Behovet av enzymatisk manipulation av DNA till en pool av cDNA-fragment
  • Behovet av att rensa och storlek välja bibliotek för att bli av med skräpsekvenser och rena ett prov
  • Tillägget av indexerade adaptrar för att aktivera den förberedda bibliotekssekvenseringen Illumina instrument
Den enzymatiska modulen i kitet genererar ett konsekvent högt utbyte av ett bibliotek, vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering, sekvensering och flera körningar Illumina instrument.
Enzymatic Shearing (ES) moduler
  • De Collibri ES DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för snabb och bekväm biblioteksberedning från ett brett utbud av ingångar (1 500 ng), –med början från intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde.
  • De Collibri PCR-fria ES DNA Library Preparation Kit-moduler är designade för snabb och bekväm biblioteksberedning från ingångar så låga som 100 ng intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka två timmar för det PCR-fria arbetsflödet.
Physical Shearing (PS) moduler
  • De Collibri PS DNA Library Preparation Kit-moduler erbjuder biblioteksberedning av ett brett utbud av ingångar (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
  • De Collibri PCR-fria PS DNA Library Preparation Kit-moduler erbjuder biblioteksberedning från indata så låga som 500 ng av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
Om det behövs, Collibri Library Amplification Master Mix med primers kan köpas separat. Eller välj Collibri ES eller PS DNA Library Preparation Kit Moduler där dessa ingår i kitet.
Collibri DNA Library Cleanup Kit innehåller exceptionella pärlor optimerade för arbete med DNA-prover. Därför fungerar DNA Library Preparation Kit bäst med dessa rengöringsmoduler och rekommenderas inte att ersättas med en vanlig pärla.
Collibri DNA-indexerade adaptrar innehåller den högsta kvaliteten Combinatorial Dual (CD) eller Unique Dual (UD). För högre genomströmning använd UD och CD tillsammans för att stödja upp till 192 förberedelser per körning. För att undvika överlappning av sekvenser, slå inte ihop olika storlekar av moduler som innehåller samma typ av indexerade adaptrar (endast CD- eller UD-skivor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Beskrivning Rengöring
Formatera Sats
Sekvenseringstyp Genom- och DNA-sekvensering
För användning med (applikation) DNA-sekvensering; Helgenomsekvensering, amplikonsekvensering
Antal prover 24 Förberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttyp Rengöringssats för DNA-bibliotek
Kvantitet 24 förberedelser