Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kit för Illumina System
Beskrivning
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit är designat för snabb och bekväm biblioteksberedning från ett brett utbud av ingångar (1 500 ng), –med start från intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för inmatningar från 100 ng DNA.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit är designat för snabb och bekväm biblioteksberedning från ett brett utbud av ingångar (1 500 ng), –med start från intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för inmatningar från 100 ng DNA.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit:
• Innehåller alla nödvändiga komponenter i ett enda kit* för snabb användning
• Har befogenhet att miniatyrisera vätskehanterare för att minska kostnaderna
• Ger visuell feedback under processen för enklare hantering
• Lämpar sig för konventionell automation för att öka genomströmningen
* Satsen består av enzymatisk modifiering, storleksval/rengöring och indexerade adapterinnehållande moduler, förutom Core-kitet, som möjliggör Collibri kombination med önskade indexerade adaptrar.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit innehåller inerta färgämnen som ger visuell feedback om förberedelsens framsteg: reaktionsblandningarna ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg. Dessutom genererar den enzymatiska skjuvningsmodulen (ES) i kitet ett konsekvent högt utbyte av bibliotek från vilken mängd som helst ingående DNA (inklusive den PCR-fria versionen), vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering före sekvensering och flera körningar på Illumina instrument.
Ansökningar
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit rekommenderas för:
•Helgenomsekvensering
• Återsekvensering
• De novo montering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Collibri ES DNA Library Prep Kit, lagra vid -20 ° •C Collibri ° • Collibri DNA Library Cleanup Kit, lagra °vid 4 C DNA UD-index, lagra vid -20 C |
| Beskrivning | Produkten innehåller modulerna A38579024, A38587024, A43190024 |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | DNA |
| Sekvenseringstyp | Genom- och DNA-sekvensering |
| För användning med (utrustning) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000 |
| För användning med (applikation) | Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Montering |
| Bibliotek | Fragmentbibliotek |
| Antal reaktioner | 24 Förberedelser |
| Produktlinje | Collibri |
| Visa mer |