Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kit för Illumina System
Produktkod. 17787443 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
24 Förberedelser
96 Förberedelser
Produkttyp:
ES DNA Library Prep Core Kit
ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med CD-index
ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning A, 1-24)
ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning AD, 1-96)
ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning B, 25-48)
ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning C, 49-72)
ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning D, 73-96)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Produkttyp
17787443 24 Förberedelser ES DNA Library Prep Core Kit
17797443 96 Förberedelser ES DNA Library Prep Core Kit
16574301 24 Förberedelser ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med CD-index
16594301 96 Förberedelser ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med CD-index
16584301 24 Förberedelser ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning A, 1-24)
16524321 24 Förberedelser ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning B, 25-48)
16534321 24 Förberedelser ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning C, 49-72)
16554321 24 Förberedelser ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning D, 73-96)
17266523 96 Förberedelser ES DNA Library Prep Kit för Illumina System med UD-index (uppsättning AD, 1-96)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17787443 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A38605024W
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
De Invitrogen Collibri ES DNA Library Preparation kits är designade för nästa generations sekvensering (NGS ) på Illumina system. Satsen stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit är designat för snabb och bekväm biblioteksberedning från ett brett utbud av ingångar (1 500 ng), –med start från intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för inmatningar från 100 ng DNA.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit är designat för snabb och bekväm biblioteksberedning från ett brett utbud av ingångar (1 500 ng), –med start från intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för inmatningar från 100 ng DNA.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit:
• Innehåller alla nödvändiga komponenter i ett enda kit* för snabb användning
• Har befogenhet att miniatyrisera vätskehanterare för att minska kostnaderna
• Ger visuell feedback under processen för enklare hantering
• Lämpar sig för konventionell automation för att öka genomströmningen
* Satsen består av enzymatisk modifiering, storleksval/rengöring och indexerade adapterinnehållande moduler, förutom Core-kitet, som möjliggör Collibri kombination med önskade indexerade adaptrar.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit innehåller inerta färgämnen som ger visuell feedback om förberedelsens framsteg: reaktionsblandningarna ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg. Dessutom genererar den enzymatiska skjuvningsmodulen (ES) i kitet ett konsekvent högt utbyte av bibliotek från vilken mängd som helst ingående DNA (inklusive den PCR-fria versionen), vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering före sekvensering och flera körningar på Illumina instrument.
Ansökningar
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit rekommenderas för:
•Helgenomsekvensering
• Återsekvensering
• De novo montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Collibri ES DNA Library Prep Kit, lagra vid -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, lagra °vid 4 C DNA CD-index, lagra vid -20 C
Beskrivning Produkten innehåller modulerna A38579024, A43190024
Formatera Sats
Provtyp DNA
Sekvenseringstyp Genom- och DNA-sekvensering
För användning med (utrustning) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000
För användning med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Montering
Bibliotek Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 24 Förberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttyp ES DNA Library Prep Core Kit
Kvantitet 24 förberedelser
Frakt skick Torr is
Arbetsflödessteg Biblioteksgeneration