Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ Bibliotekskvantifieringssats
Produktkod. 15930523 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
500 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15930523 500 reaktioner 500 reaktioner
15920523 100 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15930523 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A38524500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4905.00 SEK
    4561.65 SEK / 500 reaktioner
    Save 343.35 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen™ Collibri™ Library Quantification Kit innehåller en färdig att använda mastermix optimerad för Illumina NGS bibliotekskvantifiering och en biblioteksutspädningsbuffert
  • Inkluderar Platinum II Taq Hot Start DNA Polymerase och möjliggör bekväm och exakt kvantifiering av NGS bibliotek
  • Innehåller alla komponenter som behövs för amplifieringsreaktionen, inklusive primers och passivt referensfärgämne, och kräver ingen förberedelse före användning
  • På grund av den universella koncentrationen av det passiva referensfärgämnet i mastermixen kan kitet användas med vilket qPCR-instrument som helst utan justeringar
  • Noggrann kvantifiering av bibliotek gjorda av olika provtyper, inklusive försämrade prover
  • Enkel att använda med alla komponenter redo att användas -- ingen reagensberedning krävs
  • Visuella signaler - specialformulerade färgämnen ingår för att spåra pipetteringssteg
  • Platinum hot-start-teknik - överlägsen specificitet, känslighet och reaktionsinställningar vid rumstemperatur Oöverträffad bekvämlighet
  • Innehåller:
    • Platina II Taq Hot Start DNA-polymeras
    • Optimerad buffert
    • dNTP:er
    • Primer mix riktade adaptersekvenser
    • SYBR grönt färgämne
    • Passiv referensfärg
    • Blå färg för att spåra pipetteringssteg
  • Unik formulering ger användarvänlighet vid varje steg i arbetsflödet:
    • Ingen reagensberedning
    • Spårning av pipetteringssteg
    • Ett cykelprotokoll för bibliotek av olika längder och GC/AT-innehållsnivåer
    • Universal passiv referensfärgämneskoncentration - en enda mastermix för alla qPCR-instrument
  • Innehåller även en bruksfärdig biblioteksspädningsbuffert som innehåller stabiliseringsmedel för att möjliggöra biblioteksintegritet efter spädning. Bufferten innehåller gul färg för att spåra pipetteringssteg. När de kombineras blir den blå mastermixen och de gula utspädda biblioteken en grön lösning. Den här funktionen underlättar spårning av tillägget av de utspädda biblioteken eller DNA-standarderna till mastermixen i qPCR-plattans brunnar, vilket hjälper till att minska pipetteringsfel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Sats
Provtyp DNA, RNA
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System
GC-rik PCR-prestanda Låg
För användning med (applikation) Illumina NGS Bibliotekskvantifiering
Antal reaktioner 500 reaktioner
PCR-metod qPCR
Polymeras Platinum™ II Taq Hot Start DNA-polymeras
Produktlinje Collibri
Produkttyp Bibliotekskvantifieringssats
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Testtid Standard