Läs mer
Gibco™ StemScale™ PSC upphängningsmedium
Produktkod. 17100636 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Produktkod. Kvantitet
17100636 1 l
1 options
Produktkod. 17100636 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4965001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco StemScale PSC Suspension Medium stöder tillväxten av pluripotenta stamceller (PSC) i suspension genom självmontering av sfäroider. Den unika formuleringen av StemScale medium ger överlägsen expansion samtidigt som det bibehåller hög viabilitet och konsekvent sfäroidbildning över flera PSC-linjer.
Gibco StemScale PSC suspensionsmedium stödjer tillväxten av pluripotenta stamceller (PSC) i suspension genom självmontering av sfäroider. Den unika medieformuleringen StemScale ger överlägsen expansion samtidigt som den bibehåller hög livskraft och konsekvent sfärosbildning över flera PSC-linjer. Förenklade arbetsflöden för medieutbyte och passaging erbjuder skalbarhet i olika format och flexibilitet i matningsschemat. Pluripotenta stamceller expanderade i StemScale medium bibehåller pluripotens och normal karyotyp över flera passager och kan differentieras till de tre germlagren.
Maximal expansionspotential
Pluripotenta stamceller odlade i StemScale PSC suspensionsmedium uppnår konsekvent 5–10 gånger expansion per passage och tre gånger så stor expansionsförmåga jämfört med andra PSC-suspensionsmedier. Långsiktig expansion av PSC i StemScale medium (>30 passager) kan uppnås utan förlust av expansionspotential, pluripotens eller genomisk stabilitet.
Överlägset arbetsflöde
StemScale PSC Suspension Medium främjar en mycket effektiv självaggregation av PSC till sfäroider, vilket eliminerar behovet av mikrobärare. Till skillnad från andra självmonteringsmetoder som kräver batchmatning, matas PSC:er som hålls i StemScale medium med en 50 % mediumersättningsstrategi. Denna metod minskar metaboliskt avfall i kulturen samtidigt som konstant medievolym bibehålls, vilket är viktigt för att upprätthålla sfäroidstorleken. Användning av cellsilar under passaging, vilket kan leda till cellförlust, är inte nödvändigt och bidrar till möjligheten att skala upp till större kärl för arbetsflödesskalning.
Kompatibel med flera fartygstyper
Pluripotenta stamceller kan expanderas i StemScale medium över flera kärltyper, inklusive 6-brunnsplattor, shaker-flaskor och småskaliga bioreaktorer, vilket gör det möjligt för användare att skala PSC-produktionen vid behov utan att kompromissa med prestandan.
Flexibelt matningsschema
StemScale Medium erbjuder ett flexibelt arbetsflöde som gör det möjligt för användare att selektivt bestämma när de ska gå igenom kulturer. Matningsdagar kan hoppas över, vilket ger möjlighet till ett helgfritt passeringsschema.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC)
Celltyp Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC)
Klassificering Djurursprung
Koncentration StemScale Basalt medium (1X); StemScale Tillägg (10X)
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsmedia
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring •900 mL Basal Medium, förvara vid 2 –8 °C och skydda mot ljus
• 100 mL Tillskott, förvara vid -20 °C och skydda mot ljus
Kultur Miljö 36 °C till °38 C, fuktad, 5 % CO2, på CO2-resistent shakerplattform
Typ av kultur Suspensionscellodling, Stamcell (human, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal)