Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kit för Illumina System
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit ger högre förtroende för SNP- och INDEL-anrop tack vare bättre täckning av utmanande genomiska regioner från ett brett utbud av indata (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit ger högre förtroende för SNP- och INDEL-anrop tack vare bättre täckning av utmanande genomiska regioner från ett brett utbud av indata (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit:
•Innehåller alla nödvändiga komponenter i ett enda kit* för snabb användning
• Har befogenhet att miniatyrisera vätskehanterare för att minska kostnaderna
• Ger visuell feedback under processen för enklare hantering
• Lämpar sig för konventionell automation för att öka genomströmningen
* Satsen består av enzymatisk modifiering, storleksval/rengöring och indexerade adapterinnehållande moduler, förutom Core-kitet, som möjliggör Collibri kombination med önskade indexerade adaptrar.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit innehåller inerta färgämnen som ger visuell feedback om förberedelsens framsteg: reaktionsblandningarna ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg. Satsen genererar ett konsekvent högt utbyte av bibliotek från valfri mängd ingående DNA (inklusive den PCR-fria versionen), vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering och sekvensering på Illumina instrument.
Ansökningar
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit rekommenderas för:
•Helgenomsekvensering
• Återsekvensering
• De novo montering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Collibri PS DNA Library Prep Kit, lagra vid -20 ° •C Collibri ° • Collibri DNA Library Cleanup Kit, lagra °vid 4 C DNA CD-index, lagra vid -20 C |
| Beskrivning | Produkten innehåller modulerna A39099096, A39123096, A38584096 |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | DNA |
| Sekvenseringstyp | Genom- och DNA-sekvensering |
| För användning med (utrustning) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000 |
| För användning med (applikation) | Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Montering |
| Bibliotek | Fragmentbibliotek |
| Antal reaktioner | 96 Förberedelser |
| Produktlinje | Collibri |
| Visa mer |