Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kit för Illumina System
Produktkod. 17133149 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
24 Förberedelser
96 Förberedelser
Produkttyp:
PS DNA Library Prep Core Kit
PS DNA Library Prep Kit med CD-index
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning A, 1-24)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning AD, 1-96)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning B, 25-48)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning C, 49-72)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning D, 73-96)
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Produkttyp Förpackningsstorlek
17133149 96 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning AD, 1-96) -
17727453 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Core Kit -
17737453 96 Förberedelser PS DNA Library Prep Core Kit -
16534311 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med CD-index -
16554311 96 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med CD-index -
16544311 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning A, 1-24) -
16514331 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning B, 25-48) -
16524331 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning C, 49-72) 24 reaktioner
16534331 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning D, 73-96) 24 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17133149 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A38614196
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Invitrogen Collibri PS DNA Library Preparation kits är designade för nästa generations sekvensering (NGS ) på Illumina system. Kitet stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom, inklusive FFPE-prover.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit ger högre förtroende för SNP- och INDEL-anrop tack vare bättre täckning av utmanande genomiska regioner från ett brett utbud av indata (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit ger högre förtroende för SNP- och INDEL-anrop tack vare bättre täckning av utmanande genomiska regioner från ett brett utbud av indata (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit:
•Innehåller alla nödvändiga komponenter i ett enda kit* för snabb användning
• Har befogenhet att miniatyrisera vätskehanterare för att minska kostnaderna
• Ger visuell feedback under processen för enklare hantering
• Lämpar sig för konventionell automation för att öka genomströmningen
* Satsen består av enzymatisk modifiering, storleksval/rengöring och indexerade adapterinnehållande moduler, förutom Core-kitet, som möjliggör Collibri kombination med önskade indexerade adaptrar.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit innehåller inerta färgämnen som ger visuell feedback om förberedelsens framsteg: reaktionsblandningarna ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg. Satsen genererar ett konsekvent högt utbyte av bibliotek från valfri mängd ingående DNA (inklusive den PCR-fria versionen), vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering och sekvensering på Illumina instrument.
Ansökningar
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit rekommenderas för:
•Helgenomsekvensering
• Återsekvensering
• De novo montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Collibri PS DNA Library Prep Kit, lagra vid -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, lagra °vid 4 C DNA UD-index, lagra vid -20 C
Beskrivning Produkten innehåller modulerna A39099096, A39123196, A38584096
Formatera Sats
Provtyp DNA
Sekvenseringstyp Genom- och DNA-sekvensering
För användning med (utrustning) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NextSeq 1000 & 2000, NovaSeq 6000
För användning med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Montering
Bibliotek Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 96 Förberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttyp PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning AD, 1-96)
Kvantitet 96 förberedelser
Anmärkningar Produkten innehåller modulerna A39099096, A39123196, A38584096
Frakt skick Torr is
Art Alla
Arbetsflödessteg Biblioteksgeneration