Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kit för Illumina System
Produktkod. p-7162474 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
24 Förberedelser
96 Förberedelser
Produkttyp:
PS DNA Library Prep Core Kit
PS DNA Library Prep Kit med CD-index
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning A, 1-24)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning AD, 1-96)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning B, 25-48)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning C, 49-72)
PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning D, 73-96)
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Produkttyp Förpackningsstorlek
17727453 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Core Kit -
17737453 96 Förberedelser PS DNA Library Prep Core Kit -
16534311 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med CD-index -
16554311 96 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med CD-index -
16544311 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning A, 1-24) -
16514331 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning B, 25-48) -
16524331 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning C, 49-72) 24 reaktioner
16534331 24 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning D, 73-96) 24 reaktioner
17133149 96 Förberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning AD, 1-96) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17727453 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A38612024W
De Invitrogen Collibri PS DNA Library Preparation kits är designade för nästa generations sekvensering (NGS ) på Illumina system. Kitet stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom, inklusive FFPE-prover.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit ger högre förtroende för SNP- och INDEL-anrop tack vare bättre täckning av utmanande genomiska regioner från ett brett utbud av indata (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit ger högre förtroende för SNP- och INDEL-anrop tack vare bättre täckning av utmanande genomiska regioner från ett brett utbud av indata (1 ng till 1μ g) av fysiskt klippt dubbelsträngat DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka tre timmar med ett PCR-arbetsflöde. Dessutom finns en PCR-fri version tillgänglig för indata från 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit:
•Innehåller alla nödvändiga komponenter i ett enda kit* för snabb användning
• Har befogenhet att miniatyrisera vätskehanterare för att minska kostnaderna
• Ger visuell feedback under processen för enklare hantering
• Lämpar sig för konventionell automation för att öka genomströmningen
* Satsen består av enzymatisk modifiering, storleksval/rengöring och indexerade adapterinnehållande moduler, förutom Core-kitet, som möjliggör Collibri kombination med önskade indexerade adaptrar.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit innehåller inerta färgämnen som ger visuell feedback om förberedelsens framsteg: reaktionsblandningarna ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg. Satsen genererar ett konsekvent högt utbyte av bibliotek från valfri mängd ingående DNA (inklusive den PCR-fria versionen), vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering och sekvensering på Illumina instrument.
Ansökningar
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit rekommenderas för:
•Helgenomsekvensering
• Återsekvensering
• De novo montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Collibri PS DNA Library Prep Kit, lagra vid -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, lagra °vid 4 C DNA CD-index, lagra vid -20 C
Beskrivning Produkten innehåller modulerna A39122024, A43190024
Formatera Sats
Provtyp DNA
Sekvenseringstyp Genom- och DNA-sekvensering
För användning med (utrustning) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000
För användning med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Montering
Bibliotek Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 24 Förberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttyp PS DNA Library Prep Core Kit
Kvantitet 24 förberedelser
Frakt skick Torr is
Arbetsflödessteg Biblioteksgeneration