Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit för Illumina™ System
Beskrivning
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation kits är designade för nästa generations sekvensering (NGS ) på Illumina system. Satsen stöder sekvensering av hela transkriptom (människa, mus, råtta) och mRNA-sekvensering (kompatibel med alla arter).
Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit är designade för nästa generations sekvensering (NGS) på Illumina system. Kitet stöder heltranskriptomsekvensering (människa, mus, råtta) och mRNA-sekvensering (kompatibel med alla arter).
Förberedelsekit för Collibri strandade RNA-bibliotek:
- Innehåller alla nödvändiga komponenter i ett enda kit* för snabb användning
- Totalt RNA konverterat till sekvenseringsklart bibliotek inom 4,5 timmar
- >98 % strängspecificitet, effektiv detektion av icke-kodande RNA och hög känslighet för differentiell genuttryck
- Ger visuell återkoppling under processen för enklare hantering
- Är lämplig för konventionell automation för att öka genomströmningen
Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit för Illumina system är utformat för robust konstruktion av cDNA-bibliotek för strängspecifik RNA-sekvensering på Illumina nästa generations sekvenseringssystem (NGS) system. Kitet samlar de överlägsna funktionerna från SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetiska partiklar och Platinum SuperFi DNA-polymeras, vilket gör det möjligt för användare att få högkvalitativa sekvenseringsfärdiga bibliotek. Detta Collibri strängade RNA-biblioteksförberedelsekit stödjer snabb biblioteksberedning inom 4,5 timmar för mRNA- eller hela transkriptombibliotek med 1 – 25 ng mRNA-anrikat eller ribodepleterad RNA-provinmatning. Multiplexing av bibliotek kan utföras med upp till 96 enkelindexerade eller unika dubbelindexerade primers, vilket möjliggör enkelläsning eller parsekvensering. Kitet är lämpligt för RNA-prover av olika kvalitet, inklusive FFPE-prover.
Visuella ledtrådar om processintegritet
För maximal bekvämlighet inkluderas visuella signaler om processintegritet genom hela bibliotekets förberedelsearbetsflöde. Övervaka framstegen i biblioteksgenereringen med hjälp av visuell återkoppling från färgämnen i kritiska reagenser. Reaktionsmixen ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg för att säkerställa att bibliotekets förberedelser har störst chans att lyckas. De inerta färgämnena stör inte enzymatiska reaktioner och påverkar inte sekvenseringsresultaten.
Hur det fungerar
Fulllängdsadaptorer för Illumina-kompatibla introduceras genom PCR-förstärkning med Platinum-DNA-polymeras SuperFi för att konstruera enkelindexerade eller unika dubbelindexerade bibliotek kompatibla med enkelläsning eller parsekvensering. Kitet innehåller 24 eller 96 antingen enkelindexerade streckkodade PCR-primers (i7) förblandade med en universell i5-primer eller unika dual-indexerade PCR-primers som möjliggör multiplexering av upp till 96 bibliotek. Optimerade saneringssteg tar effektivt bort kvarvarande primers och adapter-/primer-dimere samtidigt som höga biblioteksavkastningar bevaras.
En relaterad produkt, Collibri Library Quantification Kit, rekommenderas för qPCR-baserade kvantifieringar av bibliotek innan sekvensering fortsätter.
Användningsområden
Collibri Stranded RNA Library Prep Kit rekommenderas för:
- Genuttrycksstudier
- Alternativ skarvanalys
- Detektion och upptäckt av icke-kodande RNA
- Identifiering av alternativa polyadenyleringsställen
- Genfusionsdetektion
- Detektion av transkriptisoformer
* Kitet består av enzymatisk modifiering, storleksval/rensning och moduler med indexerade adapterar. Ytterligare ribodepletionsmodul för rRNA från människa/mus/råtta kan också inkluderas.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Collibri Library Prep Kit, lagra vid -20 °C • Collibri Library Cleanup Kit, lagra vid 4 °C |
| Beskrivning | Produkten innehåller modulerna A39117024, A39119024, A39115024, A39100024 |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (utrustning) | Illumina NGS Instrument |
| Inkluderar | Stranded RNA Library Prep Kit, Human/Mus/Rat rRNA Depletion Kit och UD-index |
| Antal reaktioner | 24 reaktioner |
| Bibliotek | cDNA-bibliotek |
| Produktlinje | Collibri |
| Kvantitet | 24 reaktioner |
| Sekvenseringstyp | Transcriptome Sekvensering |
| Visa mer |