missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Collidine-hydrogen Fluoride Complex (approx 1:2 collidine:HF), TRC

Produktkod. 30359246
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30359246 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6400432.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Collidine-hydrogen Fluoride Complex (1:2 collidine:HF)
CAS 45725-47-1
Molekylformel C8H11N . 2HF
Kvantitet 2.5 g
Synonym Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (1:1) (ACI), Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (9CI), 2,4,6-Trimethylpyridine hydrofluoride, Collidine-hydrogen Fluoride Complex
InChI formel InChI=1S/C8H11N.FH/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;/h4-5H,1-3H3;1H
LEDER F.Cc1cc(C)nc(C)c1
IUPAC-namn 2,4,6-trimethylpyridine;hydrofluoride
Molekylvikt (g/mol) 141.19
Formel vikt 141.0954
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.