Läs mer
Collidine-hydrogen Fluoride Complex (approx 1:2 collidine:HF), TRC
Produktkod. 30364340
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30364340 500 mg
1 options
Produktkod. 30364340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC640043500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Collidine-hydrogen Fluoride Complex (1:2 collidine:HF)
CAS 45725-47-1
Molekylformel C8H11N . 2HF
Kvantitet 500 mg
Synonym Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (1:1) (ACI), Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (9CI), 2,4,6-Trimethylpyridine hydrofluoride, Collidine-hydrogen Fluoride Complex
InChI formel InChI=1S/C8H11N.FH/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;/h4-5H,1-3H3;1H
LEDER F.Cc1cc(C)nc(C)c1
IUPAC-namn 2,4,6-trimethylpyridine;hydrofluoride
Molekylvikt (g/mol) 141.19
Formel vikt 141.0954