missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Colominic Acid Sodium Salt from Escherichia coli, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colominic Acid Sodium Salt |
| CAS | 70431-34-4 |
| Molekylformel | C13 H19 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2 |
| LEDER | OC1CCC(CC1)NCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-(benzylamino)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.296 |
| Formel vikt | 205.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?