Läs mer
Novus Biologicals™ Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Produktkod. 18104928 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Vials
Produktkod. Kvantitet
18104928 2 Vials
1 options
Produktkod. 18104928 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP2470722VIAL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6650.00 SEK
    6288.45 SEK / Paket med 2
    Save 361.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Two matched 1 mg/mL vials (100 μg/vial) of human colon tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 Vials
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.