Läs mer
Novus Biologicals™ Colon Matched Tumor and Normal Tissue Slides (Tumor)- Frozen
Produktkod. 18624480 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
10 Slides
Produktkod. Kvantitet
18624480 10 Slides
1 options
Produktkod. 18624480 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP277670
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH, Hematoxylin and Eosin Stain
Art Human
Målspecificitet Colon
Innehåll och lagring Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.