Läs mer
Fisherbrand™ Koloni Counter Bundle
Produktkod. 17842966 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
Digital
Produktkod. Visningstyp
17842966 Digital
1 options
Produktkod. 17842966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6075.94 SEK
    4550.87 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1525.07 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Identifiera och räkna snabbt kolonier med precision med detta allomfattande Colony Counter Bundle.
  • Identifiera och räkna kolonier snabbt med precision med detta all-inclusive-paket som är utformat för att effektivisera alla koloniräkneprocedurer.
  • Fisherbrand eCount Koloniräknare: Kombinerar en elektronisk räknare med en Sharpie™ penna för märkning för att förhindra att kolonier saknas eller dubbelräknas. Har räkningsverifiering med pip eller LED-blixtar, dubbla räknelägen (upp och ner), en display för totala räkningar (upp till 32 separata räkningar) och möjligheten att inaktivera räknaren för att skriva totaler och noteringar.
  • Fisherbrand Lightbox: The Fisherbrand Lightbox fungerar som en LED-ljuskälla för effektiv bakteriekoloniräkning. Den har en rymlig visningsyta (125 x 100 mm) som är lämplig för olika prover och drivs av sex 1,5V AAA-batterier (ingår).
  • Fisherbrand Förstoringsglas: The Fisherbrand Mini-Magnifier förbättrar objektets synlighet genom att tillhandahålla 1,75X förstoring. Den har en vridbar, gjuten lins för bekväm observation.
  • Fisherbrand Silikonlabbmatta: Denna FDA livsmedelsgodkända silikonlabbmatta är lämplig för olika laboratoriemiljöer, inklusive kylrum, rena rum och sterila sviter, där hög sterilitet är avgörande. Skyddar effektivt bänkskivor från temperaturer upp till °200 C (°392 F) och visar allmän kemikalieresistens mot måttligt oxiderande kemikalier.
Specifikationer
Produkttyp Kolonidisk med ljuslåda, förstoringsglas och labbmatta
Visningstyp Digital
Totalt antal Upp till 999 kolonier per zon, upp till 32 individuella zoner
Spänning 3 V